Learn More
Axygen™ Axygen™ GEN3™ Multi-Barrieren-Pipettenspitzen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
100 bis 1000 μl
1 bis 200 μl
20 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
4800 Stück
5000 Stück
Beschreibung
Effektive Trennung der Flüssigkeit von der selbstdichtenden Barriere durch eine zusätzliche Schutzschicht aus herkömmlichem Polyethylen-Filtermaterial.
- Selbstdichtender Multi-Barriere-Filter verhindert Aerosol- oder Flüssigkeitskreuzkontamination
- Das urheberrechtlich geschützte Filterdesign verhindert mögliche PCR-Hemmungen
- Die Maxymum Recovery™ Technik gewährleistet extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
- Im praktischen und anwenderfreundlichen Klappgestell
- Vorsterilisiert; keine Autoklavierung erforderlich
Maxymum Recovery™ ist standardmäßig im Lieferumfang aller Gen3 Multi-Barriere-Spitzen enthalten
- Sehr glatte Oberflächen
- Exklusive Spritzgießtechnik
- Reduziert Probenverluste und spart teure Reagenzien
- Für beste Genauigkeit und Präzision
Zertifizierungen
Die GEN3 Multi-Barriere-Spitzen sind zertifiziert frei von humaner gDNA und PCR-Inhibitoren. Zertifiziert DNase-/RNase-frei und nicht-pyrogenisch.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1000 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA, PCR-Inhibitor und Pyrogen |
| Format | Racks |
| Verpackung | 100 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton |
| Produktlinie | GEN3TM |
| Material | Polyethylen |