Learn More
Axygen™ Axygen™ GEN3™ Multi-Barrieren-Pipettenspitzen
Artikelnummer. 12882273 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
100 bis 1000 μl
1 bis 200 μl
20 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
4800 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
12882273 1 bis 200 μl 4800 Stück
12802283 0,1 bis 10 μl 4800 Stück
12812283 100 bis 1000 μl 5000 Stück
12822453 100 bis 1000 μl 1000 Stück
12892273 20 μl 4800 Stück
5 options
Artikelnummer. 12882273
Marke: Axygen™ GEN3200LRS
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die TriFilter-Technologie gewährleistet höchsten Schutz vor Kreuzkontaminationen
Effektive Trennung der Flüssigkeit von der selbstdichtenden Barriere durch eine zusätzliche Schutzschicht aus herkömmlichem Polyethylen-Filtermaterial.
  • Selbstdichtender Multi-Barriere-Filter verhindert Aerosol- oder Flüssigkeitskreuzkontamination
  • Das urheberrechtlich geschützte Filterdesign verhindert mögliche PCR-Hemmungen
  • Die Maxymum Recovery™ Technik gewährleistet extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
  • Im praktischen und anwenderfreundlichen Klappgestell
  • Vorsterilisiert; keine Autoklavierung erforderlich
Maxymum Recovery™ ist standardmäßig im Lieferumfang aller Gen3 Multi-Barriere-Spitzen enthalten
  • Sehr glatte Oberflächen
  • Exklusive Spritzgießtechnik
  • Reduziert Probenverluste und spart teure Reagenzien
  • Für beste Genauigkeit und Präzision
Zertifizierungen
Die GEN3 Multi-Barriere-Spitzen sind zertifiziert frei von humaner gDNA und PCR-Inhibitoren. Zertifiziert DNase-/RNase-frei und nicht-pyrogenisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 200 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, DNA, PCR-Inhibitor und Pyrogen
Format Racks
Verpackung 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packungen/Karton
Produktlinie GEN3
Material Polyethylen