Learn More
Axygen™ Mikrotiterplatten† mit hoher Klarheit
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Hergestellt aus reinem Polypropylen, bieten sie eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und widerstehen Temperaturen bis zu –80 °C.
- 1.2ml Volumen pro Well
- Ideal für Probenahme, -lagerung und HTS
- ANSI/SBS Stellfläche für Automatisierung
- Die hochtransparente Ausführung ermöglicht visuelles Prüfen der Probe von unten
- 19 runde Wells in flacher Ausführung reduzieren den Platzbedarf
- Die ultra-flache Oberfläche sorgt für ordnungsgemäße Abdichtung von Versiegelungsfolien
- Zentrifugation bis 4000 RZB
- Die diamantpolierten Wells ermöglichen die vollständige Probenrückgewinnung
Modell P-DW-12-HC-S: Vorsterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, SBS |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für den Einsatz bei Probenahmen, in der kombinatorischen Chemie, bei der Lagerung und in HTS-Anwendungen |
| Menge | 50 |