Learn More
Axygen™ IMAG Handgeräte zur Trennung magnetischer Perlen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4371195 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
96-Well-Mikrotiterplatten
Rörchen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format unitSize
17246740 Rörchen -
15879692 96-Well-Mikrotiterplatten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17246740 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. IMAG12T
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durch einfaches Umdrehen eines Röhrchens oder einer Mikrotiterplatte lässt sich eine Trennung mit niedrigem Durchsatz in eine mit hohem Durchsatz umwandeln.
Der Einsatz von Magnetseparationsvorrichtungen (MSDs) ist bei jedem auf paramagnetischen Beads basierenden Reinigungsverfahren unerlässlich. Traditionell sind MSDs nicht für die manuelle Bedienung optimiert und die meisten benötigen elektrisch betriebene Flüssigkeitshandhabungssysteme. IMAG MSDs sind im Röhrchen- oder Mikrotiterplattenformat erhältlich und wurden entwickelt, um die manuelle Verarbeitung von Magnetkügelchen-Trennungen zu vereinfachen, einschließlich Nukleinsäurereinigung und -aufbereitung, zellbasierter Assays sowie Antikörper- und Proteinreinigungen.
  • IMAG MSDs eignen sich für Einzelröhrchen- oder 96-Well-Mikrotiterplattenformate.
  • Schnelle Trennzeit
        - Starke Magnete ermöglichen Trennzeiten von weniger als 30 Sekunden.
        - Hält Röhrchen oder Mikrotiterplatten und ermöglicht so schnelle Waschschritte
  • Die manuelle Bedienung ermöglicht einen niedrigen oder hohen Durchsatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Rörchen
Zur Verwendung mit (Geräte) 0,5, 1,5, 2 ml Schraubverschlussröhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäurereinigung und -aufbereitung, zellbasierte Assays, Antikörper- und Proteinreinigung
Enthält Starke Magnete, die eine Trennzeit von weniger als 30 Sekunden ermöglichen
Menge Je