Learn More
Axygen™ Axygen™ Impermamat AxyMats™ Verschlussmatten für 96-Well Platten mit quadratischen 2 ml-Wells
Artikelnummer. 12507897 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Packungsgröße
12507897 Steril 50 Stück
12597887 Unsteril 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12507897 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. AM2MLSQIMPS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 €
    539.42 € / 50 Stück
    Sparen 55.58 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 08-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die chemikalienbeständige Matte minimiert die Verdunstung in einem breiten Temperaturbereich in PCR- und Lageranwendungen.
Axygen™ Impermamat-Siegelmatten minimieren die Verdunstung in einem breiten Temperaturbereich bei PCR- und Lageranwendungen. ImpermaMats sind chemikalienbeständige, wiederverwendbare Dichtungsmatten, die ein hohes Maß an Sicherheit bieten. Für Lagerungsanwendungen mit aggressiveren Lösungsmitteln enthalten sie keine Klebstoffe oder extrahierbaren Stoffe, die die Proben verunreinigen könnten. Sie bestehen aus Silikon in Forschungsqualität, sind autoklavierbar und können nach einer Bleichmittelwäsche und Ethanolspülung auch wiederverwendet werden.
  • Chemische Beständigkeit – kann in allen Anwendungen eingesetzt werden, die das Vorhandensein von DMSO oder ähnlichen Lösungsmitteln erfordern.
  • Enthält keine Klebstoffe und keine extrahierbaren Stoffe, die die Proben verunreinigen könnten.
  • Dichter Verschluss der Platte, keine Probenverdunstung oder Kontamination zwischen den Wells.
  • Einsetzbar in einem breiten Temperaturbereich von -80 °C bis +121 °C
  • Hochkontrastiges alphanumerisches Raster zur einfachen Bohrlochidentifizierung
  • Zur Verwendung mit 96-Well-Tiefbrunnenplatten
  • Kompatibilität: P-2ML-SQ-C
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Farbe Naturfarben
    Material Silikon
    Sterilität Steril
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Anzahl Wells 96
    Anzahl pro Karton 5
    Anzahl pro Packung 10
    Temperaturbereich (angloamerikanisch) -176 °F bis 250 °F
    Produkttyp Impermamat Dichtungsmatte
    Temperaturbereich (metrisch) -80 bis +121 °C
    Wellform Quadratisch
    Plate Compatibility 96-Well-Mikrotiterplatte, 2 ml