Learn More
Axygen™ Axygen™ Impermamat AxyMats™ Verschlussmatten für 96-Well Platten mit quadratischen 2 ml-Wells
Die chemikalienbeständige Matte minimiert die Verdunstung in einem breiten Temperaturbereich in PCR- und Lageranwendungen.
Marke: Axygen™ AM-2ML-SQ-IMP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.22000kg
Beschreibung
Für Labore mit höherem Durchsatz bietet Axygen Dichtungsoptionen, die dem Anspruch nach einem höheren Automatisierungsgrad zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis gerecht werden. Jede “Well-Dichtung” versiegelt sich nach dem Durchstoßen selbst und gewährleistet eine luftdichte Versiegelung der Wells. Für PCR, Lagerung, ELISA, Gewebekulturen.
- Speziell entwickelt für die Axygen- und PCR-Mikrotiterplatten, komplettes System für chemische Assays erhältlich
- Für die Verwendung mit 384-Well-Mikrotiterplatten
- Die autoklavierbare Auflage aus Silikonpolymer hält zahlreichen PCR-Zyklen stand.
- Sicher für Anwendungen, bei denen DMSO und ähnlich aggressive Lösungsmittel erforderlich sind
- Kostengünstig, kann wiederverwendet werden.
- Enthält keine Klebstoffe und keine extrahierbaren Substanzen, die Proben kontaminieren können.
- Gute Abdichtung zur Platte ohne Probenverdunstung oder Kontaminationen zwischen Wells
- Verwendbar in einem breiten Temperaturbereich – von -80 ° bis zu +121 °C
- Alphanumerisches Raster mit hohem Kontrast für einfache Well-Identifikation
- Kompatibilität: P-2 ml-SQ-C
Spezifikation
Naturfarben | |
Unsteril | |
96 | |
10 St./Packung | |
Impermamat Dichtungsmatte | |
Quadratisch |
Silikon | |
Autoklavierbar | |
50/Karton | |
-176 °F bis 250 °F | |
-80 °C° bis +121 °C° | |
96-Well-Mikrotiterplatte, 2 ml |