Learn More
Axygen™ Axygen™ 8er-PCR-Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil
Artikelnummer. 13429818 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Weiß
Produkttyp:
Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen
Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen mit Real Time Streifenabdeckungen
Packungsgröße:
125 Stück
1250 Stück
Artikelnummer. Farbe Produkttyp unitSize
13429818 Weiß Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen mit Real Time Streifenabdeckungen 1250 Stück
15153727 Durchsichtig Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen 125 Stück
13409818 Durchsichtig Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen 1250 Stück
15133707 Durchsichtig Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen mit Real Time Streifenabdeckungen -
13419818 Durchsichtig Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen mit Real Time Streifenabdeckungen 1250 Stück
13479808 Weiß Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen 1250 Stück
6 options
Artikelnummer. 13429818
Marke: Axygen™ PCR0108LPRTW
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Axygen™ Niedrige PCR-Röhrchen in 8er Streifen eignen sich optimal für Reaktionen mit geringem Probenvolumen.
Mit hochglanzpolierten und präzisen Formen sorgen unsere Röhrchen in einer großen Auswahl an Streifenkappen für einen präzisen Wärmeübergang und eine leckagefreie Abdichtung.
  • Die niedrige Form begünstigt schnellere und wirkungsvollere PCR-Reaktionen
  • Ideal für 0.1 ml-Thermocycler
  • Erhältlich in weiß und durchsichtig
  • Echtzeit-optimierte, durchsichtige 8-Kappenstreifen für PCR, gewölbte 8-Kappenstreifen und mattierte, flache 8-Kappenstreifen
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Empfohlener Volumenmessbereich 5 bis 125 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Frei von RNase, DNase und Pyrogen
Farbe Weiß
Volumen (metrisch) 0.1 ml
Menge 125er-Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) 0.1 ml-Thermocycler für Reaktionen mit geringem Probenvolumen
Form Konisch
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Verschlusstyp Flach
Format Streifen
Produkttyp Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen mit Real Time Streifenabdeckungen