Learn More
Axygen™ Niedrigprofil-PCR-Röhrchen mit 8 Streifen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15133707 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Weiß
Produkttyp:
Dünnwandiges 8-Streifen-PCR-Röhrchen mit Real-Time-Streifenkappen
Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen
Packungsgröße:
125 Stück
1250 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Produkttyp unitSize
15133707 Klar Dünnwandiges 8-Streifen-PCR-Röhrchen mit Real-Time-Streifenkappen -
15153727 Klar Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen 125 Stück
13409818 Klar Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen 1250 Stück
13419818 Klar Dünnwandiges 8-Streifen-PCR-Röhrchen mit Real-Time-Streifenkappen 1250 Stück
13429818 Weiß Dünnwandiges 8-Streifen-PCR-Röhrchen mit Real-Time-Streifenkappen 1250 Stück
13479808 Weiß Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen 1250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15133707 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. PCR0108LPRTC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.61 €
    159.87 € / 125 Stück
    Sparen 14.74 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Axygen™ Niedrige PCR-Röhrchen in 8er Streifen eignen sich optimal für Reaktionen mit geringem Probenvolumen.
Axygen™ Niedrigprofilige 8-Streifen-PCR-Röhrchen eignen sich ideal für Reaktionen mit geringem Probenvolumen. Durch die Verwendung hochpräziser Formen gewährleisten unsere Röhrchen eine exakte Wärmeübertragung und eine auslaufsichere Abdichtung mit verschiedenen Verschlusskappen. Das flache Design ermöglicht kürzere Reaktionszeiten und reduzierte Verdunstung dank geringerem Totluftvolumen. Die Röhrchen sind in Weiß und Transparent mit oder ohne Verschlusskappe erhältlich. Sie sind DNase-/RNase-frei und pyrogenfrei.
  • Die niedrige Form begünstigt schnellere und wirkungsvollere PCR-Reaktionen
  • Ideal für 0,1-ml-Thermocycler
  • Erhältlich in weiß und durchsichtig
  • DNase-/RNase-frei und pyrogenfrei
  • Empfohlener Lautstärkebereich = 5 μL bis 125 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Frei von RNase, DNase und Pyrogen
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 0.1 ml
Menge 125er-Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) 0.1 ml-Thermocycler für Reaktionen mit geringem Probenvolumen
Form Konisch
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Verschlusstyp Flache Kappe
Format Streifen
Produkttyp Dünnwandiges 8-Streifen-PCR-Röhrchen mit Real-Time-Streifenkappen