Learn More
Descripción
Axygen™ Niedrigprofilige 8-Streifen-PCR-Röhrchen eignen sich ideal für Reaktionen mit geringem Probenvolumen. Durch die Verwendung hochpräziser Formen gewährleisten unsere Röhrchen eine exakte Wärmeübertragung und eine auslaufsichere Abdichtung mit verschiedenen Verschlusskappen. Das flache Design ermöglicht kürzere Reaktionszeiten und reduzierte Verdunstung dank geringerem Totluftvolumen. Die Röhrchen sind in Weiß und Transparent mit oder ohne Verschlusskappe erhältlich. Sie sind DNase-/RNase-frei und pyrogenfrei.
- Die niedrige Form begünstigt schnellere und wirkungsvollere PCR-Reaktionen
- Ideal für 0,1-ml-Thermocycler
- Erhältlich in weiß und durchsichtig
- DNase-/RNase-frei und pyrogenfrei
- Empfohlener Lautstärkebereich = 5 μL bis 125 μL
Especificaciones
Especificaciones
| Zertifizierung/Konformität | Frei von RNase, DNase und Pyrogen |
| Farbe | Klar |
| Volumen (metrisch) | 0.1 ml |
| Menge | 125er-Packung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 0.1 ml-Thermocycler für Reaktionen mit geringem Probenvolumen |
| Form | Konisch |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Polypropylen |
| Format | Streifen |
| Produkttyp | Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.