Learn More
Axygen™ Axygen™ 8er-PCR-Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4495123 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Weiß
Produkttyp:
Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen
Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen mit Real Time Streifenabdeckungen
Packungsgröße:
125 Stück
1250 Stück
Artikelnummer. 15153727
Marke: Axygen™ PCR0108LPC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Axygen™ Niedrige PCR-Röhrchen in 8er Streifen eignen sich optimal für Reaktionen mit geringem Probenvolumen.
Mit hochglanzpolierten und präzisen Formen sorgen unsere Röhrchen in einer großen Auswahl an Streifenkappen für einen präzisen Wärmeübergang und eine leckagefreie Abdichtung.
  • Die niedrige Form begünstigt schnellere und wirkungsvollere PCR-Reaktionen
  • Ideal für 0.1 ml-Thermocycler
  • Erhältlich in weiß und durchsichtig
  • Echtzeit-optimierte, durchsichtige 8-Kappenstreifen für PCR, gewölbte 8-Kappenstreifen und mattierte, flache 8-Kappenstreifen
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Empfohlener Volumenmessbereich 5 bis 125 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Frei von RNase, DNase und Pyrogen
Farbe Durchsichtig
Volumen (metrisch) 0.1 ml
Menge 125er-Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) 0.1 ml-Thermocycler für Reaktionen mit geringem Probenvolumen
Form Konisch
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Format Streifen
Produkttyp Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen