Learn More
Axygen™ Axygen™ Maximum Recovery™ Pipettenspitze aus Polypropylen
Artikelnummer. 12773109 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 200 μl
10 μ l
200 μl
Farbe:
Durchsichtig
Gelb
Transparent
Packungsgröße:
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 12773109
Marke: Axygen™ T200YR
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Vermeiden Sie Kreuzkontaminationen mit automatischen Barrierespitzen. Axygen™ 10 μl-Mikrovolumen-Filterspitzen sind mit der Maxymum Recovery™ Technologie lieferbar, die die Rückgewinnung teurer Proben mit mehr Präzision und Genauigkeit ermöglicht. Extralange und sterilisierte Pipettenspitzen sind ebenfalls verfügbar.
  • Fortschrittliche Pipettenspitzen mit Filterbarriere
  • Optimal für die DNA-Amplifizierung sowie mikrobiologische Anwendungsbereiche, bei denen bereits Spurenverunreinigungen die Ergebnisse verfälschen können
  • Der Filter lässt die Luft ungehindert hindurchströmen, während eine Kreuzkontamination durch Aerosole oder Flüssigkeiten verhindert wird
  • Die einzelnen Filter werden mit einem Roboter in die Spitzen eingesetzt, um eine Kontamination durch Nuklease auszuschließen
  • Verpackung in Gestellen mit versiegelter Unterseite und Deckel zum Schutz vor Kontamination
  • Die nicht-pyrogenischen, transparenten Polyethylenfilter sind frei von DNA-Hemmern sowie austretenden Zusatzstoffen
  • Die sterilisierten/unsterilisierten Spitzen sind auch in besonders langer Ausführung sowie als Maxymum Recovery™-Ausführung erhältlich:
    • Maxymum Recovery-Technologie für extrem niedrigen Partikelrückhalt und hohe Ausbeute
    • Die Spitzenausführung Maxymum Recovery ist auch mit Mikrovolumen-Aerosolbarriere erhältlich
Bestellinformation
  • Großpackung ohne Filter: 1000 Spitzen/Packung, 240 Packungen/Karton, Großpackung mit Filter: 1000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
  • Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
  • Stapelgestelle: 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel,10, Stapel/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Sterilität Steril
Farbe Gelb
Reinigungsnachweise DNAse-, RNAse- und Endotoxin-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) mit fast allen Marken von Einkanal- und Mehrkanalpipetten
Format Gestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Produktlinie Maximale Rückgewinnung
Material Polypropylen