Learn More
Axygen™ Axygen™ Maximum Recovery™ Pipettenspitze aus Polypropylen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 200 μl
10 μ l
200 μl
Farbe:
Durchsichtig
Gelb
Transparent
Packungsgröße:
4800 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Fortschrittliche Pipettenspitzen mit Filterbarriere
- Optimal für die DNA-Amplifizierung sowie mikrobiologische Anwendungsbereiche, bei denen bereits Spurenverunreinigungen die Ergebnisse verfälschen können
- Der Filter lässt die Luft ungehindert hindurchströmen, während eine Kreuzkontamination durch Aerosole oder Flüssigkeiten verhindert wird
- Die einzelnen Filter werden mit einem Roboter in die Spitzen eingesetzt, um eine Kontamination durch Nuklease auszuschließen
- Verpackung in Gestellen mit versiegelter Unterseite und Deckel zum Schutz vor Kontamination
- Die nicht-pyrogenischen, transparenten Polyethylenfilter sind frei von DNA-Hemmern sowie austretenden Zusatzstoffen
- Die sterilisierten/unsterilisierten Spitzen sind auch in besonders langer Ausführung sowie als Maxymum Recovery™-Ausführung erhältlich:
- Maxymum Recovery-Technologie für extrem niedrigen Partikelrückhalt und hohe Ausbeute
- Die Spitzenausführung Maxymum Recovery ist auch mit Mikrovolumen-Aerosolbarriere erhältlich
Bestellinformation
- Großpackung ohne Filter: 1000 Spitzen/Packung, 240 Packungen/Karton, Großpackung mit Filter: 1000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
- Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
- Stapelgestelle: 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel,10, Stapel/Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 200 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Transparent |
| Reinigungsnachweise | DNAse-, RNAse- und Endotoxin-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | mit fast allen Marken von Einkanal- und Mehrkanalpipetten |
| Format | Racks |
| Verpackung | Aufklappbares Gestell |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Produktlinie | Maximale Rückgewinnung |
| Mehr anzeigen |