Learn More
Axygen™ MaxyGene II Thermocycler with 96 well block, 230V
Artikelnummer. 15378301 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
:
Hertz: 50/60 Hz
Artikelnummer.
15378301 Hertz: 50/60 Hz
1 options
Artikelnummer. 15378301
Marke: Axygen™ THERM1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der Axygen™ Maxygene II Thermal Cycler bietet eine höhere Geschwindigkeit und erweiterte Funktionen und bietet somit eine erstklassige Leistung.
  • Einmalige, flexible Programmierung
  • Schnellere Ausführzeiten
  • Verbesserter Arbeitsablauf im Vergleich zu herkömmlichen Gradientencyclern
  • Anstiegsraten von bis zu 5° C/s.
  • Einfache Anwenderoberfläche
  • Der verstellbare beheizte Deckel bietet Platz für Streifen, Röhrchen und Mikrotiterplatten
  • Nach dem Standardprotokoll vorprogrammiert
  • 3 Jahre Gewährleistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 120 bis 240 V
Produkttyp 96-Well-Block-Thermocycler
Höhe (metrisch) 250 mm
Breite (metrisch) 240 mm
Tiefe (metrisch) 430 mm
Temperaturbereich 4°bis 99 °C
Frequenz 50 bis 60 Hz