Learn More
Corning™ Axygen™ Minizentrifuge für Platten
Zur Verbesserung der PCR-Ausbeute vor und nach thermischen Zyklen. Die Corning™ Axygen™ Minizentrifuge für Platten eignet sich für PCR-Platten mit und ohne Rand.
Marke:  Corning™ PLATESPINNER-230EU
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15582995
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kapazität für zwei Standardplatten
  • Von oben beladbare Konstruktion
  • Außergewöhnlich kleine Stellfläche
  • Start und Stopp innerhalb von Sekunden
  • Zur Verbesserung der PCR-Ausbeute vor und nach thermischen Zyklen
  • Schnelles Abschleudern von Tröpfchen und Kondenswasser
  • Passend für Platten mit und ohne Stehrand und alle standardmäßigen PCR-Platten
  • Weniger als ¼ der Größe der meisten Plattenzentrifugen
  • Maximale Kapazität: 2 Standard-PCR oder Mikrotiterplatten
  • Umgebungstemperaturbereich 4 bis 35 °C
Spezifikation
Spezifikation
2 PCR-Platten
500 × g
230 V / 50 Hz
4 bis 35 °C
2.500 U/min
EU-Stecker
17,8 x 15,2 x 15,2 cm
Start und Stopp innerhalb von Sekunden