Learn More
Axygen™ Mehrere flache Reagenzreservoirs
Artikelnummer. 11310265 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
32 ml
21 ml
84 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Kanäle:
8
12
Verpackung:
25/Karton
Einzeln verpackt; 25/Karton
Packungsgröße:
25 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sterilität Kanäle Verpackung Packungsgröße
11310265 84 ml Unsteril 12 25/Karton -
11320265 21 ml Steril 12 Einzeln verpackt; 25/Karton 25 Stück
11350265 32 ml Unsteril 8 25/Karton 25 Stück
11360265 32 ml Steril 8 Einzeln verpackt; 25/Karton 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11310265 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. RESMW12LP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00 €
    353.97 € / 25 Stück
    Sparen 50.03 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus reinem Polypropylen für ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Die Behälter aus durchscheinendem Polypropylen verfügen über eine standardisierte SBS-Grundfläche für den Einsatz in automatisierten Systemen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 84 ml
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Typ Reagenzienreservoir
Anzahl pro Karton 25/Karton
Anzahl pro Packung 25/Packung
Verpackung 25/Karton
Volumen (metrisch) Well 7 ml
Kanäle 12
Einwegprodukt Einmalgebrauch