Learn More
Axygen™ Axygen™ Multi-Well-Reagenzien-Reservoirs mit niedrigem Profil
Alle ansehen Axygen Scientific ProdukteBeschreibung
Die Behälter aus durchscheinendem Polypropylen verfügen über eine standardisierte SBS-Grundfläche für den Einsatz in automatisierten Systemen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei |
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 21 ml |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Reagenzienreservoir |
| Anzahl pro Karton | 25/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Verpackung | Einzeln verpackt; 25/Karton |
| Volumen (metrisch) Well | 1.75 ml |
| Mehr anzeigen |