Learn More
Axygen™ Axygen™ Multi-Well-Reagenzien-Reservoirs mit niedrigem Profil
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11350265 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
32 ml
21 ml
84 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Kanäle:
8
12
Verpackung:
25/Karton
Einzeln verpackt; 25/Karton
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sterilität Kanäle Verpackung unitSize
11350265 32 ml Unsteril 8 25/Karton 25 Stück
11310265 84 ml Unsteril 12 25/Karton -
11320265 21 ml Steril 12 Einzeln verpackt; 25/Karton 25 Stück
11360265 32 ml Steril 8 Einzeln verpackt; 25/Karton 25 Stück
4 options
Artikelnummer. 11350265
Marke: Axygen™ RESMW8LP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus reinem Polypropylen für ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Die Behälter aus durchscheinendem Polypropylen verfügen über eine standardisierte SBS-Grundfläche für den Einsatz in automatisierten Systemen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 32 ml
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Typ Reagenzienreservoir
Anzahl pro Karton 25/Karton
Anzahl pro Packung 25/Packung
Verpackung 25/Karton
Volumen (metrisch) Well 4 ml
Kanäle 8
Einwegprodukt Ja