Beschreibung
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
- PCR tubes with 0.2mL volume
- Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
- Choose from a wide variety of colors
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Farbe | Grün |
| Volumen (metrisch) | 0.2 mL |
| Menge | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
| Verschlussmaterial | Polypropylene |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications |
| Form | Conical |
| Sterilität | Non-sterile |
| Material | Polypropylene |
| Verschlusstyp | Domed Cap |
| Mehr anzeigen |