Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit gewölbtem Deckel
Artikelnummer. 12565617 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Lila
Orange
Rot
Spektrum
Weiß
Produkttyp:
Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel
MAXYMum Recovery; PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
Artikelnummer. Farbe Produkttyp unitSize
12565617 Spektrum Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel 1000 Stück
11311924 Divers Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel 1000 Stück
12756849 Divers Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel 10000 Stück
11351914 Blau Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel 1000 Stück
12766849 Blau Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel 10000 Stück
10820721 Weiß Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel 10000 Stück
11341914 Weiß Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel 1000 Stück
11370145 Durchsichtig MAXYMum Recovery; PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel 1000 Stück
12796849 Durchsichtig MAXYMum Recovery; PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel 10000 Stück
12786849 Grün Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel -
11361914 Grün Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel 1000 Stück
11371914 Orange Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel 1000 Stück
12706859 Orange Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel 10000 Stück
12716859 Rot Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel -
11381914 Rot Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel 1000 Stück
11380145 Spektrum Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel 10000 Stück
11391914 Lila Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel 1000 Stück
12726859 Lila Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel 10000 Stück
12736859 Gelb Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel 10000 Stück
11301924 Gelb Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel 1000 Stück
20 options
Artikelnummer. 12565617
Marke: Axygen™ PCR02DSP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
  • PCR tubes with 0.2mL volume
  • Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
  • Choose from a wide variety of colors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase, DNase, pyrogen-free
Farbe Spektrum
Volumen (metrisch) 0.2 mL
Menge 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Verschlussmaterial Polypropylene
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Form Conical
Sterilität Non-sterile
Material Polypropylene
Verschlusstyp Domed Cap
Format Tube
Produkttyp Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel