Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit gewölbtem Deckel
Artikelnummer. 12706859 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Lila
Orange
Rot
Spektrum
Weiß
Produkttyp:
Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel
MAXYMum Recovery; PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
Artikelnummer. 12706859
Marke: Axygen™ PCR02DO
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
  • PCR tubes with 0.2mL volume
  • Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
  • Choose from a wide variety of colors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase, DNase, pyrogen-free
Farbe Orange
Volumen (metrisch) 0.2 mL
Menge 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Verschlussmaterial Polypropylene
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Form Conical
Sterilität Non-sterile
Material Polypropylene
Verschlusstyp Domed Cap
Format Tube
Produkttyp Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel