Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit gewölbtem Deckel
Artikelnummer. 12716859 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Lila
Orange
Rot
Spektrum
Weiß
Produkttyp:
Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel
MAXYMum Recovery; PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
Artikelnummer. 12716859
Marke: Axygen™ PCR02DR
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
Quantitative PCR-kompatible Röhrchen, geeignet für eine Vielzahl von Real-Time-PCR-Instrumenten
  • PCR-Röhrchen mit 0.2 ml Volumen
  • Röhrchen mit in voller Länge versiegelten Deckeln; die Einsetzkappe gewährleistet einen festen Sitz und eliminiert dadurch das Risiko einer Probenverdunstung
  • In verschiedenen Farben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Farbe Rot
Volumen (metrisch) 0.2 ml
Menge 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) 96-Well Standardblöcke mit Echtzeit-PCR-Instrumenten für Anwendungen mit Wärmeübertragung
Form Konisch
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Verschlusstyp Kuppelform
Format Tube
Produkttyp Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel