Learn More
Axygen™ Axygen™ Graduierte Pipettenspitze aus Polypropylen mit universeller Passform
Alle ansehen Axygen Scientific ProdukteBeschreibung
- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Humane gDNA- und PCR-Hemmung-frei
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Erhältlich mit einer Vielzahl von Spitzenarten, einschließlich abgeschrägter, feiner Spitze und breiter Bohrung
- Steril und nicht steril erhältlich
- In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich
- Erhältlich mit Maxymum Recovery™ Oberfläche für verbesserte Genauigkeit und maximale Probenrückgewinnung
Bestellinformation
CapacityMetric
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, Pyrogen, humaner gDNA und PCR-Inhibitoren |
| Eigenschaften | Maxymum Recovery™ |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Abgeschrägt |
| Verpackung | Stapelbares Gestell |
| Mehr anzeigen |