Learn More
Axygen™ Axygen™ Graduierte Pipettenspitze aus Polypropylen mit universeller Passform
Artikelnummer. 12551348 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Farbe:
Durchsichtig
Gelb
klar
Spitzenform:
Abgeschrägt
Abgeschrägt, Beveled
Genomisch/mit weiter Öffnung
Universal
Menge:
500 Spitzen/Packung, 20 Packungen/Karton
96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Kiste
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Packungsgröße:
10000 Stück
480 Stück
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. Sterilität Farbe Spitzenform Menge unitSize
12551348 Unsteril Gelb Universal 500 Spitzen/Packung, 20 Packungen/Karton 10000 Stück
12511308 Unsteril Gelb Abgeschrägt 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Kiste 4800 Stück
12655876 Unsteril klar Abgeschrägt 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Kiste 4800 Stück
12713119 Nicht steril Durchsichtig Genomisch/mit weiter Öffnung 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton 4800 Stück
11314255 Nicht steril Durchsichtig Genomisch/mit weiter Öffnung 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton 960 Stück
12501298 Unsteril Durchsichtig Abgeschrägt, Beveled 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Kiste 4800 Stück
12645455 Unsteril Durchsichtig Abgeschrägt, Beveled 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Kiste 480 Stück
12501308 Steril klar Abgeschrägt 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Kiste 4800 Stück
13197384 Nicht steril Gelb Universal 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer 4800 Stück
11314275 Nicht steril Gelb Universal 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer -
11324275 Steril Gelb Universal 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer 960 Stück
12786619 Steril Gelb Universal 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer 4800 Stück
12796619 Nicht steril Gelb Universal 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer 4800 Stück
11334275 Nicht steril Gelb Universal 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer 960 Stück
11344275 Steril Gelb Universal 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer 960 Stück
12726729 Steril Gelb Universal 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer 4800 Stück
16 options
Artikelnummer. 12551348
Marke: Axygen™ TE204Y
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Axygen™ Pipettenspitzen mit universeller Passform sind mit den meisten Einkanal- und Mehrkanal-Mikropipetten in Forschungsqualität kompatibel und als DNase-/RNase-frei und Pyrogen-frei zertifiziert.
  • RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogen
  • Humane gDNA- und PCR-Hemmung-frei
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Erhältlich mit einer Vielzahl von Spitzenarten, einschließlich abgeschrägter, feiner Spitze und breiter Bohrung
  • Steril und nicht steril erhältlich
  • In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich
  • Erhältlich mit Maxymum Recovery™ Oberfläche für verbesserte Genauigkeit und maximale Probenrückgewinnung
Bestellinformation
CapacityMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Gelb
Autoklavierbar Autoklavierbar
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, Pyrogen, humaner gDNA und PCR-Inhibitoren
Format Racks
Spitzenform Universal
Verpackung Großpackung
Menge 500 Spitzen/Packung, 20 Packungen/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Ja
Material Polypropylen
Graduierungen 10, 50, 100 μl