Learn More
Corning™ Axygen™ 96-Well Assay-Platten aus Polypropylen mit rundem Boden
Alle ansehen Axygen Scientific ProdukteBeschreibung
- Excellent chemical resistance
- Centrifugation to 4,000 rcf
- Diamond shaped wells allow complete sample recovery
- Ultra-flat surface ensures proper sealing with heat sealing film
- ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint dimensions
- Withstand temperatures to -80°C
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Nein |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Produkttyp | 384 Deep-well Assay Plate |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Steril |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 240 μl |
| Wellform | Quadratisch, konischer Boden (V-Well) |
| Mehr anzeigen |