Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 25 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Klar |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Automatisierung, Runden |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zymark/Calve RapidPlate 96/384, SciClone, Zephyr LV96, LV384 Kopf |
| Produktlinie | Spitze |
| Material | Polypropylen |