Learn More
Axygen™ Axygen™ Universal-Pipettenspitze aus Polypropylen
Artikelnummer. 12541358 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 50 μl
1 bis 150 μl
100 bis 1.000 μl
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 12541358
Marke: Axygen™ TF50
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Axygen™ Aerosolbarrieren-Mikropipettenspitzen ermöglichen einen freien Luftdurchlass und blockieren gleichzeitig die Aerosolkontamination.
  • Technologisch fortschrittliches Filtermaterial
  • Die Filtermembran enthält keine auswaschbaren Zusätzen
  • Erhältlich mit Maxymum Recovery™ Oberfläche für verbesserte Genauigkeit und maximale Probenrückgewinnung
  • Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen (steril)
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Materialoptionen für Kontaktspitzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0,5 bis 50 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Durchsichtig
Autoklavierbar Ja
Reinigungsnachweise DNAse-/RNAse-frei
Format Großpackung
Spitzenform Universal
Verpackung Großpackung = 1000 Spitzen/Packung
Produkttyp Mikropipettenspitzen mit Aerosolbarriere
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Material Polypropylen