Learn More
Axygen™ Axygen™ Universal-Pipettenspitze aus Polypropylen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 50 μl
1 bis 150 μl
100 bis 1.000 μl
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
4800 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Technologisch fortschrittliches Filtermaterial
- Die Filtermembran enthält keine auswaschbaren Zusätzen
- Erhältlich mit Maxymum Recovery™ Oberfläche für verbesserte Genauigkeit und maximale Probenrückgewinnung
- Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen (steril)
- Erhältlich in einer Vielzahl von Materialoptionen für Kontaktspitzen
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1.000 μl |
| Gefiltert | Filtered |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Clear |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Reinigungsnachweise | DNase, RNase Free |
| Format | Bulk |
| Spitzenform | Universal |
| Verpackung | Bulk = 1000 tips/pack |
| Produkttyp | Aerosol Barrier Micropipette Tips |
| Mehr anzeigen |