Learn More
Axygen™ Axygen™ Universal-Pipettenspitze aus Polypropylen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 50 μl
1 bis 150 μl
100 bis 1.000 μl
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
4800 Stück
960 Stück
Description
- Technologisch fortschrittliches Filtermaterial
- Die Filtermembran enthält keine auswaschbaren Zusätzen
- Erhältlich mit Maxymum Recovery™ Oberfläche für verbesserte Genauigkeit und maximale Probenrückgewinnung
- Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen (steril)
- Erhältlich in einer Vielzahl von Materialoptionen für Kontaktspitzen
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisch) | 1 bis 150 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Autoklavierbar | Ja |
| Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
| Format | Gestell |
| Spitzenform | Universal |
| Verpackung | 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton |
| Produkttyp | Mikropipettenspitzen mit Aerosolbarriere |
| Show More |