Learn More
Axygen™ Schraubverschlüsse mit O-Ringen
Artikelnummer. 10328609 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grau
Grün
Klar
Orange
Rosa
Rot
Violett
Weiß
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Format:
Ohne Schlaufe
Schlaufe
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10328609
Marke: Axygen™ SCOG
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausführungen mit und ohne Öse erhältlich
  • Steril oder unsteril
  • In verschiedenen Farben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält O-Ring
Material Polypropylen
Farbe Grün
Format Ohne Schlaufe
Anzahl pro Packung 500/Packung
Anzahl pro Karton 4000/Karton
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) Varianten der 0,5 ml-, 1,5 ml- und 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit und ohne Stehrand