Learn More
Axygen™ Schraubverschlüsse mit O-Ringen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grau
Grün
Klar
Orange
Rosa
Rot
Violett
Weiß
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Format:
Ohne Schlaufe
Schlaufe
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Steril oder unsteril
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | O-Ring |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Gelb |
| Format | Schlaufe |
| Anzahl pro Packung | 500/Packung |
| Anzahl pro Karton | 4000/Karton |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Varianten der 0,5 ml-, 1,5 ml- und 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit und ohne Stehrand |