Learn More
Axygen™ Schraubverschlüsse mit O-Ringen
Artikelnummer. 11360335 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grau
Grün
Klar
Orange
Rosa
Rot
Violett
Weiß
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Format:
Ohne Schlaufe
Schlaufe
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11360335
Marke: Axygen™ SCOO
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ausführungen mit und ohne Öse erhältlich
  • Steril oder unsteril
  • In verschiedenen Farben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält O-ring
Material Polypropylene
Farbe Orange
Format Ohne Schlaufe
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) Both skirted and non-skirted variations of the 0.5 mL, 1.5 mL, and 2 mL microcentrifuge tubes