Learn More
Axygen™ Schraubverschlüsse mit O-Ringen
Product Code. 12719398 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grau
Grün
Klar
Orange
Rosa
Rot
Violett
Weiß
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Format:
Ohne Schlaufe
Schlaufe
Unit Size:
4000 Stück
500 Stück
Product Code. 12719398
Brand: Axygen™ SCOP
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Ausführungen mit und ohne Öse erhältlich
Axygen Mikrozentrifugenröhrchen verfügen über einen Schraubverschluss, der eine sichere Abdichtung gewährleistet. Röhrchen mit Schraubverschluss sind in verschiedenen Farben mit konischem oder freistehendem Boden erhältlich. Sterile Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.
  • Die maximale G-Kraft beträgt 20.000 RZB.
  • RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogenisch
Röhrchen, mit Verschluss, steril
Alle sterilen Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss sind mit Kappen ohne Öse mit O-Ringen vormontiert.
Ausführungen mit farbiger Kappe sind auch in steriler Form erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Enthält O-Ring
Material Polypropylene
Farbe Rosa
Format Ohne Schlaufe
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) Varianten der 0,5 ml-, 1,5 ml- und 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit und ohne Stehrand