Learn More
- Home
- Products
- Röhrchen
- Röhrchenkappen und -verschlüsse
- Axygen™ Schraubverschlüsse mit O-Ringen
Axygen™ Schraubverschlüsse mit O-Ringen
Artikelnummer. 12759368 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grau
Grün
Klar
Orange
Rosa
Rot
Violett
Weiß
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Format:
Ohne Schlaufe
Schlaufe
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
| Artikelnummer. | Farbe | Sterilität | Format | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12759368 | Braun | Unsteril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 11306134 | Braun | Unsteril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 11310325 | Blau | Unsteril | Ohne Schlaufe | - |
| 11300325 | Divers | Unsteril | Ohne Schlaufe | - |
| 12769368 | Braun | Steril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 12508947 | Braun | Steril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 12799368 | Klar | Steril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 12538947 | Klar | Steril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 12518947 | Blau | Steril | Ohne Schlaufe | - |
| 10328609 | Grün | Unsteril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 11320325 | Grün | Unsteril | Ohne Schlaufe | - |
| 12789368 | Durchsichtig | Unsteril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 11366144 | Durchsichtig | Unsteril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 12719378 | Grau | Nicht steril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 11330325 | Grau | Nicht steril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 12729378 | Grau | Steril | Ohne Schlaufe | - |
| 12769378 | Braun | Unsteril | Schlaufe | 4000 Stück |
| 11360325 | Braun | Unsteril | Schlaufe | - |
| 12528957 | Klar | Steril | Schlaufe | 500 Stück |
| 11300335 | Orange | Unsteril | Schlaufe | 500 Stück |
| 12729388 | Orange | Unsteril | Schlaufe | 4000 Stück |
| 12799378 | Grün | Unsteril | Schlaufe | 4000 Stück |
| 11350325 | Blau | Unsteril | Schlaufe | - |
| 12759378 | Blau | Unsteril | Schlaufe | 4000 Stück |
| 12779378 | Durchsichtig | Unsteril | Schlaufe | 4000 Stück |
| 12709388 | Grau | Unsteril | Schlaufe | 4000 Stück |
| 12739388 | Rosa | Unsteril | Schlaufe | 4000 Stück |
| 11320335 | Rot | Unsteril | Schlaufe | 500 Stück |
| 12789388 | Gelb | Unsteril | Schlaufe | 4000 Stück |
| 11350335 | Gelb | Unsteril | Schlaufe | 500 Stück |
| 12709398 | Orange | Steril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 12799388 | Orange | Nicht steril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 11360335 | Orange | Nicht steril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 12779388 | Weiß | Unsteril | Schlaufe | 4000 Stück |
| 12719398 | Rosa | Unsteril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 11330335 | Violett | Unsteril | Schlaufe | 500 Stück |
| 12729398 | Rosa | Steril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 11390335 | Violett | Unsteril | Ohne Schlaufe | - |
| 12588967 | Rot | Steril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 11380335 | Rot | Unsteril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 10387849 | Rot | Unsteril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 12789398 | Weiß | Steril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 12528977 | Weiß | Steril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 10692261 | Gelb | Unsteril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 11310345 | Gelb | Unsteril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 12548977 | Gelb | Steril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 12709408 | Gelb | Steril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12759368
Marke: Axygen™ SCOBR
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steril oder unsteril
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | O-Ring |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Braun |
| Format | Ohne Schlaufe |
| Anzahl pro Packung | 500/Packung |
| Anzahl pro Karton | 4000/Karton |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Varianten der 0,5 ml-, 1,5 ml- und 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit und ohne Stehrand |