Learn More
Axygen™ Schraubverschlüsse mit O-Ringen
Artikelnummer. 12769378 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grau
Grün
Klar
Orange
Rosa
Rot
Violett
Weiß
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Format:
Ohne Schlaufe
Schlaufe
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Farbe Sterilität Format unitSize
12769378 Braun Unsteril Schlaufe 4000 Stück
12759368 Braun Unsteril Ohne Schlaufe 4000 Stück
11306134 Braun Unsteril Ohne Schlaufe 500 Stück
11310325 Blau Unsteril Ohne Schlaufe -
11300325 Divers Unsteril Ohne Schlaufe -
12769368 Braun Steril Ohne Schlaufe 4000 Stück
12508947 Braun Steril Ohne Schlaufe 500 Stück
12799368 Klar Steril Ohne Schlaufe 4000 Stück
12538947 Klar Steril Ohne Schlaufe 500 Stück
12518947 Blau Steril Ohne Schlaufe -
10328609 Grün Unsteril Ohne Schlaufe 4000 Stück
11320325 Grün Unsteril Ohne Schlaufe -
12789368 Durchsichtig Unsteril Ohne Schlaufe 4000 Stück
11366144 Durchsichtig Unsteril Ohne Schlaufe 500 Stück
12719378 Grau Nicht steril Ohne Schlaufe 4000 Stück
11330325 Grau Nicht steril Ohne Schlaufe 500 Stück
12729378 Grau Steril Ohne Schlaufe -
11360325 Braun Unsteril Schlaufe -
12528957 Klar Steril Schlaufe 500 Stück
11300335 Orange Unsteril Schlaufe 500 Stück
12729388 Orange Unsteril Schlaufe 4000 Stück
12799378 Grün Unsteril Schlaufe 4000 Stück
11350325 Blau Unsteril Schlaufe -
12759378 Blau Unsteril Schlaufe 4000 Stück
12779378 Durchsichtig Unsteril Schlaufe 4000 Stück
12709388 Grau Unsteril Schlaufe 4000 Stück
12739388 Rosa Unsteril Schlaufe 4000 Stück
11320335 Rot Unsteril Schlaufe 500 Stück
12789388 Gelb Unsteril Schlaufe 4000 Stück
11350335 Gelb Unsteril Schlaufe 500 Stück
12709398 Orange Steril Ohne Schlaufe 4000 Stück
12799388 Orange Nicht steril Ohne Schlaufe 4000 Stück
11360335 Orange Nicht steril Ohne Schlaufe 500 Stück
12779388 Weiß Unsteril Schlaufe 4000 Stück
12719398 Rosa Unsteril Ohne Schlaufe 4000 Stück
11330335 Violett Unsteril Schlaufe 500 Stück
12729398 Rosa Steril Ohne Schlaufe 4000 Stück
11390335 Violett Unsteril Ohne Schlaufe -
12588967 Rot Steril Ohne Schlaufe 500 Stück
11380335 Rot Unsteril Ohne Schlaufe 500 Stück
10387849 Rot Unsteril Ohne Schlaufe 4000 Stück
12789398 Weiß Steril Ohne Schlaufe 4000 Stück
12528977 Weiß Steril Ohne Schlaufe 500 Stück
10692261 Gelb Unsteril Ohne Schlaufe 4000 Stück
11310345 Gelb Unsteril Ohne Schlaufe 500 Stück
12548977 Gelb Steril Ohne Schlaufe 500 Stück
12709408 Gelb Steril Ohne Schlaufe 4000 Stück
47 options
Product Code. 12769378
Brand: Axygen™ SCOLPBR
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ausführungen mit und ohne Öse erhältlich
Axygen Mikrozentrifugenröhrchen verfügen über einen Schraubverschluss, der eine sichere Abdichtung gewährleistet. Röhrchen mit Schraubverschluss sind in verschiedenen Farben mit konischem oder freistehendem Boden erhältlich. Sterile Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.
  • Die maximale G-Kraft beträgt 20.000 RZB.
  • RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogenisch
Röhrchen, mit Verschluss, steril
Alle sterilen Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss sind mit Kappen ohne Öse mit O-Ringen vormontiert.
Ausführungen mit farbiger Kappe sind auch in steriler Form erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Enthält O-Ring
Material Polypropylen
Farbe Braun
Format Schlaufe
Anzahl pro Packung 500/Packung
Anzahl pro Karton 4000/Karton
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) Varianten der 0,5 ml-, 1,5 ml- und 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit und ohne Stehrand