Learn More
- Home
- Products
- Röhrchen
- Röhrchenkappen und -verschlüsse
- Axygen™ Schraubverschlüsse mit O-Ringen
Axygen™ Schraubverschlüsse mit O-Ringen
Artikelnummer. 12779378 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte| Artikelnummer. | Farbe | Sterilität | Format | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12779378 | Durchsichtig | Unsteril | Schlaufe | 4000 Stück |
| 12759368 | Braun | Unsteril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 11306134 | Braun | Unsteril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 11310325 | Blau | Unsteril | Ohne Schlaufe | - |
| 11300325 | Divers | Unsteril | Ohne Schlaufe | - |
| 12769368 | Braun | Steril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 12508947 | Braun | Steril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 12799368 | Klar | Steril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 12538947 | Klar | Steril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 12518947 | Blau | Steril | Ohne Schlaufe | - |
| 10328609 | Grün | Unsteril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 11320325 | Grün | Unsteril | Ohne Schlaufe | - |
| 12789368 | Durchsichtig | Unsteril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 11366144 | Durchsichtig | Unsteril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 12719378 | Grau | Nicht steril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 11330325 | Grau | Nicht steril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 12729378 | Grau | Steril | Ohne Schlaufe | - |
| 12769378 | Braun | Unsteril | Schlaufe | 4000 Stück |
| 11360325 | Braun | Unsteril | Schlaufe | - |
| 12528957 | Klar | Steril | Schlaufe | 500 Stück |
| 11300335 | Orange | Unsteril | Schlaufe | 500 Stück |
| 12729388 | Orange | Unsteril | Schlaufe | 4000 Stück |
| 12799378 | Grün | Unsteril | Schlaufe | 4000 Stück |
| 11350325 | Blau | Unsteril | Schlaufe | - |
| 12759378 | Blau | Unsteril | Schlaufe | 4000 Stück |
| 12709388 | Grau | Unsteril | Schlaufe | 4000 Stück |
| 12739388 | Rosa | Unsteril | Schlaufe | 4000 Stück |
| 11320335 | Rot | Unsteril | Schlaufe | 500 Stück |
| 12789388 | Gelb | Unsteril | Schlaufe | 4000 Stück |
| 11350335 | Gelb | Unsteril | Schlaufe | 500 Stück |
| 12709398 | Orange | Steril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 12799388 | Orange | Nicht steril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 11360335 | Orange | Nicht steril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 12779388 | Weiß | Unsteril | Schlaufe | 4000 Stück |
| 12719398 | Rosa | Unsteril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 11330335 | Violett | Unsteril | Schlaufe | 500 Stück |
| 12729398 | Rosa | Steril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 11390335 | Violett | Unsteril | Ohne Schlaufe | - |
| 12588967 | Rot | Steril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 11380335 | Rot | Unsteril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 10387849 | Rot | Unsteril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 12789398 | Weiß | Steril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 12528977 | Weiß | Steril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 10692261 | Gelb | Unsteril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
| 11310345 | Gelb | Unsteril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 12548977 | Gelb | Steril | Ohne Schlaufe | 500 Stück |
| 12709408 | Gelb | Steril | Ohne Schlaufe | 4000 Stück |
Artikelnummer. 12779378
Marke: Axygen™ SCOLPC
Beschreibung
Axygen Mikrozentrifugenröhrchen verfügen über einen Schraubverschluss, der eine sichere Abdichtung gewährleistet. Röhrchen mit Schraubverschluss sind in verschiedenen Farben mit konischem oder freistehendem Boden erhältlich. Sterile Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.
- Die maximale G-Kraft beträgt 20.000 RZB.
- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogenisch
Röhrchen, mit Verschluss, steril
Alle sterilen Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss sind mit Kappen ohne Öse mit O-Ringen vormontiert.
Ausführungen mit farbiger Kappe sind auch in steriler Form erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | O-Ring |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Durchsichtig |
| Format | Schlaufe |
| Anzahl pro Packung | 500/Packung |
| Anzahl pro Karton | 4000/Karton |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Varianten der 0,5 ml-, 1,5 ml- und 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit und ohne Stehrand |