Learn More
Axygen™ Schraubverschlüsse mit O-Ringen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grau
Grün
Klar
Orange
Rosa
Rot
Violett
Weiß
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Format:
Ohne Schlaufe
Schlaufe
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Beschreibung
Axygen Mikrozentrifugenröhrchen verfügen über einen Schraubverschluss, der eine sichere Abdichtung gewährleistet. Röhrchen mit Schraubverschluss sind in verschiedenen Farben mit konischem oder freistehendem Boden erhältlich. Sterile Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.
- Die maximale G-Kraft beträgt 20.000 RZB.
- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogenisch
Röhrchen, mit Verschluss, steril
Alle sterilen Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss sind mit Kappen ohne Öse mit O-Ringen vormontiert.
Ausführungen mit farbiger Kappe sind auch in steriler Form erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | O-Ring |
| Material | Polypropylene |
| Farbe | Grün |
| Format | Schlaufe |
| Anzahl pro Packung | 500/Pk. |
| Anzahl pro Karton | 4000/Cs. |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Varianten der 0,5 ml-, 1,5 ml- und 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit und ohne Stehrand |