missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axygen™ X2500 AXYMAT SINGLE SEPTA MAT VE=2500 St.

Artikelnummer. 12545717 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,5 ml ABI Prism 310-Sequenzierröhrchen
Packungsgröße:
2500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12545717

Marke: Axygen™ AMSEPTA310

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Einzelne Septakappen für 0.5 ml ABI-Prism 310 -Sequencer-Röhrchen

  • Zur Verwendung mit dem ABI PRISM 310 Sequenzer
  • Graue Kappen aus Silikon
  • Autoklavierbar und wiederverwendbar

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) 0,5 ml ABI Prism 310-Sequenzierröhrchen
Produkttyp Septenkappen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt