Learn More
Axygen™ Reagenzreservoirs mit mittlerem Profil und Einzelbrunnen
Artikelnummer. 12527877 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
25 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Packungsgröße
12527877 Unsteril 25 Stück
12537877 Steril 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12527877 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. RESSW384FX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00 €
    364.74 € / 25 Stück
    Sparen 45.26 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus reinem Polypropylen für ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Corning bietet eine komplette Produktlinie von Axygen Reagenzien-Reservoirs mit einem und mehreren Wells, die in mehreren Formaten für die automatisierte und manuelle Verwendung erhältlich sind.Alle Reservoirs sind entsprechend den Standardabmessungen für Mikrotiterplatten gemäß ANSI/SLAS konzipiert und mit den meisten Automatisierungs-Workstations kompatibel.Reagenzien-Reservoirs werden aus Polypropylen hergestellt und zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit aus.
  • Langlebig und kostengünstig
  • Verschiedene Formate für mehrere Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 170 ml
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Typ Reagenzienreservoir
Anzahl pro Karton 25/Karton
Anzahl pro Packung 25/Packung
Verpackung 25/Karton
Kanäle 384 Bodentröge
Einwegprodukt Einmalgebrauch