Learn More
Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
Artikelnummer. 12537917 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe
12537917 Klar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12537917 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. P96450RCS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00 €
    170.07 € / 50 Stück
    Sparen 3.93 €
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 09-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konfigurationen:
  • 48-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig, mit pyramidenförmigem Boden
  • 96-Deepwell-Mikrotiterplatte mit quadratischen Wells
  • 384-Deepwell-Diamantplatte mit quadratischen Wells
  • 96-Well-Assayplatten mit rundem Boden (SBS-Stellfläche) oder V-Boden (SBS-Stellfläche)
  • 24-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI, SLAS 1-2004
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Klar
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Wellform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung
Max. RZB 4000 xG
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 °F
Temperaturbereich (metrisch) - 80 °C