Learn More
Axygen™ Dünnwandige PCR-Röhrchen aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15419073 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 ml
0,5 mL
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15419073 0,5 mL 500 Stück
15499063 0,2 ml 500 Stück
2 options
Artikelnummer. 15419073
Marke: Axygen PCR05C500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Standard-96-Well-Blöcke geeignet. Axygen™ dünnwandige PCR-Röhrchen aus Polypropylen sind nicht-pyrogen und werden aus 99.9 % reinem Polypropylen hergestellt.
  • Die gleichmäßige extrem dünne Wanddicke ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung
  • Gleichförmige Einsatzkappe gewährleistet einen dichten Sitz, um Verdunstung zu verhindern
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogen
  • Nicht steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-frei
Farbe Klar
Beschreibung Röhrchen mit flachem Deckel
Volumen (metrisch) 0,5 mL
Form Konisch
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Verschlusstyp Flach