Beschreibung
- Die graduierte 200 μl-Spitze ermöglicht eine Sichtprüfung des aufgezogenen Volumens
- Der Spitzeneinsatz «rastet« im Gestell ein und sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine einfachen Identifikation der Spitzen
- Volumen: 10, 20 und 1200 μl
- Spitzenfarbe: Durchsichtig
- Zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-sicher
- Leere Nachfüllgestelle separat erhältlich (14-222-439, -440)
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Spitzenform | Universal |
| Verpackung | 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packungen/Karton |
| Skala | Ja |