Learn More
Axygen™ Axygen™ Spitzen-Nachfüllsystem
Pipettenspitzen im Axygen™ Stil und in Universalform in einfach zu beladenen Nachfüllgestellen
Marke: Axygen™ RFL-300-C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.18000kg
Beschreibung
- Die graduierte 200 μl-Spitze ermöglicht eine Sichtprüfung des aufgezogenen Volumens
- Der Spitzeneinsatz «rastet« im Gestell ein und sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine einfachen Identifikation der Spitzen
- Volumen: 10, 20 und 1200 μl
- Spitzenfarbe: Durchsichtig
- Zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-sicher
- Leere Nachfüllgestelle separat erhältlich (14-222-439, -440)
Spezifikation
10 μ l | |
Durchsichtig | |
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packungen/Karton | |
Nein |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2, Universelle Passform |