Learn More
Axygen™ Axygen™ Spitzen-Nachfüllsystem
Artikelnummer. p-4102790 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μ l
1200 μl
200 μl
Packungsgröße:
4608 Stück
4800 Stück
768 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 12511288
Marke: Axygen™ RFL1200C
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Pipettenspitzen im Axygen™ Stil und in Universalform in einfach zu beladenen Nachfüllgestellen
  • Die graduierte 200 μl-Spitze ermöglicht eine Sichtprüfung des aufgezogenen Volumens
  • Der Spitzeneinsatz «rastet« im Gestell ein und sorgt für zusätzliche Sicherheit
  • Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine einfachen Identifikation der Spitzen
  • Volumen: 10, 20 und 1200 μl
  • Spitzenfarbe: Durchsichtig
  • Zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-sicher
  • Leere Nachfüllgestelle separat erhältlich (14-222-439, -440)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (metrisch) 1200 μl
Sterilität Unsteril
Farbe Durchsichtig
Autoklavierbar Autoklavierbar
Format Racks
Spitzenform Universal
Verpackung 96 Spitzen/Gestell, 8 Gestelle/Packung, 6 Packungen/Karton
Skala Nein