Learn More
Axygen™ Axygen™ Wellpro™ Roboterspitzen
Artikelnummer. 12786639 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
4800 Stück
Artikelnummer. 12786639
Marke: Axygen™ TWP200RS
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Transparente Spitzen
  • Im Gestell
  • Fassungsvermögen 200 μl
  • Vorsterilisierte Spitzen erhältlich
  • Graue Gestelle
Bestellinformation
  • 30++l
  • 200++l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Gestellfarbe Grau
Zertifizierung/Konformität Nicht-ANSI
Reinigungsnachweise DNAse-/RNAse-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen
Format Racks
Spitzenform Automatisierung, Round
Zur Verwendung mit (Geräte) ProGroup Wellpro 3000
Material Polypropylen