Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ RapidPlate/Sciclone und Tecan™ TEMO Aquarius Genmate: 200 μl
Artikelnummer. 11384325 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Spitzenform:
Automatisierung, Genomisch/mit weiter Öffnung
Automatisierung, Maxymum Recovery™, Rund
Automatisierung, Rund
Packungsgröße:
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11384325
Marke: Axygen™ ZT200RS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Axyge™n Mikropipettenspitzen für die Automatisierung bestehen aus Polypropylen und bieten eine Vielzahl von Optionen, die Ihren Anforderungen entsprechen.
  • Für Tecan™/Freedom EVO&trade, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™ und SciClone™ Systeme
  • Für 5er-Racks aus Polypropylen mit 96 Wells, die nicht dem ANSI-Format entsprechen, sowie für Racks im ANSI/SLAS-384-Format
  • Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
  • Steril und nicht steril erhältlich
  • Erhältlich als Standardmodell oder Maxymum Recovery™
Bestellinformation
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe Transparent
Gestellfarbe Blau
Autoklavierbar Autoklavierbar
Reinigungsnachweise RNase-frei, DNase-frei, nicht-pyrogenisch
Format Racks
Spitzenform Automatisierung, Rund
Verpackung 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Menge 50 Boxen/Karton
Produkttyp Mikropipettenspitze für Automatisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Tecan/Freedom EVO, Te-Mo, Aquarius, Zymark/Caliper, RapidPlate, and SciClone Systems
Material Polypropylen