Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ RapidPlate/Sciclone und Tecan™ TEMO Aquarius Genmate: 200 μl
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Spitzenform:
Automatisierung, Genomisch/mit weiter Öffnung
Automatisierung, Maxymum Recovery™, Rund
Automatisierung, Rund
Packungsgröße:
4800 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Für Tecan™/Freedom EVO&trade, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™ und SciClone™ Systeme
- Für 5er-Racks aus Polypropylen mit 96 Wells, die nicht dem ANSI-Format entsprechen, sowie für Racks im ANSI/SLAS-384-Format
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
- Steril und nicht steril erhältlich
- Erhältlich als Standardmodell oder Maxymum Recovery™
Bestellinformation
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Gestellfarbe | Blau |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Reinigungsnachweise | RNase-frei, DNase-frei, nicht-pyrogenisch |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Automatisierung, Rund |
| Verpackung | 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton |
| Mehr anzeigen |