Learn More
Axygen™ Zymark™ RapidPlate/Sciclone und Tecan™ TEMO Aquarius Genmate: 50 μl
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Spitzenform:
Automatisierung, Rund
Gefiltert:
Gefiltert
Ungefiltert
Sterilität:
Steril
Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte):
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Packungsgröße:
4800 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Transparente Spitzen
- Gestelle in hellgrün, blau und grau
Bestellinformation
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 50 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Gestellfarbe | Hellgrün |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Nicht-ANSI |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Maxymum Recovery™ für weiter verbesserte Genauigkeit und Präzision bei gleichzeitiger Reduzierung von Probenverlusten |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Automatisierung, Rund |
| Mehr anzeigen |