Learn More
Axygen™ Axygen™ AxyMats™ Verschlussmatten für 96-Well Platten (500 μl)
Artikelnummer. 12627215 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Vorgeschlitzt:
Nein
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vorgeschlitzt Sterilität Packungsgröße
12627215 Nein Unsteril -
12551328 Nein Steril 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12627215 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. AM500ULRD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 €
    336.27 € / 50 Stück
    Sparen 7.73 €
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 15-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Minimierung der Verdampfung innerhalb eines großen Temperaturbereichs bei PCR- und Lagerungsanwendungen
Axygen AxyMat Siegelmatten können in einem breiten Temperaturbereich für PCR- und Lagerungsanwendungen eingesetzt werden. AxyMats Sie minimieren die Verdunstung und bestehen aus Silikon in Forschungsqualität, das autoklavierbar ist. Sie können nach einer Wäsche mit Bleichmittel und einer Spülung mit Ethanol wiederverwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Material Silikon
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Vorgeschlitzt Nein
Produkttyp Dichtungsmatte
Wellform Rund
Plate Compatibility 96-Well DeepWell Platte, 0,5 ml