Learn More
Axygen™ Axygen™ AxyMats™ Verschlussmatten für 96-Well Platten (500 µl)
Minimierung der Verdampfung innerhalb eines großen Temperaturbereichs bei PCR- und Lagerungsanwendungen
302.66 € - 322.00 €
Spezifikation
Material | Silicone |
---|---|
Autoklavierbar | Autoclavable |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Sterilität | Vorgeschlitzt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Vorgeschlitzt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12627215
|
Axygen™
AM-500UL-RD |
Unsteril | Nein |
322.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12551328
|
Axygen™
AM-500UL-RD-S |
Sterile | No |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Für Labore mit höherem Durchsatz bietet Axygen Dichtungsoptionen, die dem Anspruch nach einem höheren Automatisierungsgrad zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis gerecht werden. Jede “Well-Dichtung” versiegelt sich nach dem Durchstoßen selbst und gewährleistet eine luftdichte Versiegelung der Wells. Für PCR, Lagerung, ELISA, Gewebekulturen.
- Aus Silikon in Forschungsqualität
- Die autoklavierbaren Matten können nach dem Waschen mit Bleichmittel und dem Spülen mit Ethanol wiederverwendet werden.
- Kompatibilität: P-DW-500-C
- Zur Verwendung mit quadratischen 500 μl-96-Deepwell-Mikrotiterplatten
Spezifikation
Silicone | |
Autoclavable | |
96 |