Learn More
Axygen™ Axypet™ 12-Kanal Pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7192940 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 10 μl
20 bis 200 μl
50 bis 300 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10322350 1 bis 10 μl 1 Stück
10899420 20 bis 200 μl 1 Stück
12702796 50 bis 300 μl 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10322350
Marke: Axygen™ AP1210
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Axygen™ Axypet™ Pipette verbinden eine hohe Genauigkeit und Präzision mit innovativer Bauweise, um das Pipettieren über einen längeren Zeitraum ergonomischer zu gestalten.
  • Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
  • 3 Jahre Garantie
  • Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung
  • Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
  • Der große ergonomische Druckknopf lässt sich beim Kontakt leicht mit dem Daumen drücken
  • Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Vorgangs
  • Jeder Kanal der Pipette verfügt über eine individuelle, präzise Kolbenbaugruppe, um Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von einer Pipettierserie zur nächsten zu gewährleisten
  • Spitzen-System drehbar um 360°
  • Die Kolben ziehen sich zurück, wenn sie gegen eine Reihe von Spitzen gedrückt werden
  • Jeder Kolben bewegt sich unabhängig, wodurch ein Festklemmen der Spitzen minimiert wird
  • Das Mikrometer ist für die Auswahl ganzer oder fraktionierter Volumeneinheiten stufenlos einstellbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ± 8,0/ ± 2,0%
Beschreibung Kopfform: 10 μl
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie Axypet
Typ Mehrkanal-Pipette
Volumen (metrisch) 1 bis 10 μl
Präzision ±6,0/ ±1,2 %
Gewährleistung 3 Jahre